Phenol : Chloroform : Isoamylalkohol (25:24:1) (v/v/v) ≥99%, Biotechnologische Qualität
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Carbolic acid, Hydroxybenzene, Phenic acid
0883-100MLEA
67.8
EUR
0883-100ML
Phenol : Chloroform : Isoamylalkohol (25:24:1) (v/v/v) ≥99%, Biotechnologische Qualität
Phenol : Chloroform : Isoamylalkohol
Vorgemischt mit Isoamyl-Alkohol (25:24:1). Eine 1 : 1 gesättigte Phenol : Chloroform Mischung ist ideal für die Extraktion von Protein aus DNA Ansätzen. Verpackt mit einem pH von 6,7 wird dieses Produkt ausgeliefert mit einem separaten alkalischen Puffer, der dem Forscher ermöglicht, den pH Wert auf 8,0 zu erhöhen.
Lagertemperatur:
Kühlschrank |
MDL:
MFCD00133763 CAS-Nummer: 136112-00-0 UN: 2810 ADR: 6.1,II |
Spezifikation Testergebnisse
Aussehen | Farblose, 2-phasige Flüssigkeit |
DNasen | Keine nachgewiesen |
O.D.@ 330nm |
|
O.D.@ 405nm |
|
O.D.@ 510nm |
|
pH @25°C | 6.5 - 6.9 |
Proteasen | Keine nachgewiesen |
Reinheit |
|
RNasen | Keine nachgewiesen |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...