Ammoniaklösung 14%, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Gefahr
Synonyme: Ammoniumhydroxid, Ammoniak
0889-15EA 0 EUR
0889-15
Ammoniaklösung 14%, J.T.Baker®
Ammoniaklösung
Formel: NH₃
MDL: MFCD00066650
CAS-Nummer: 1336-21-6
UN: 2672
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Appearance Passes Test
Assay (as NH₃) 11.2 - 16.8 %