1-Brombutan, Supelco®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Butyl bromide

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

08953-5ML-F
08953-5ML-FEA 167 EUR
08953-5ML-F
1-Brombutan, Supelco®
1-Brombutan
Formel: BrH₂C(CH₂)₂CH₃
Molecular Weight: 137,02 g/mol
Siedepunkt: 101 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –112 °C
Dichte: 1,276 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 16 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000260
CAS-Nummer: 109-65-9
EINECS: 203-691-9
UN: 1126
ADR: 3,II
Merck Index: 13,01552
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=51f67cd4dd2d6c1a4e428152f1f8285d8b918949&vid=5f7a45e20dca05e4fd3b23964ef0fdbf7c4cdd99&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR