Kieselgel, FluoroFlash® ~40 μm particle size, Supelco®
Lieferant: Merck
08965-100G-F
08965-100G-FEA
853
EUR
08965-100G-F
Kieselgel, FluoroFlash® ~40 μm particle size, Supelco®
Silica gel
Formel:
SiO₂ Molecular Weight: 60.08 g/mol Siedepunkt: 2230 Schmelzpunkt: 1710 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011232 CAS-Nummer: 63231-67-4 |