2-Propanol ≥99% für die Biotechnologie

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

0918-1LEA 73.6 EUR
0918-1L 0918-4L 0918-20L 0918-500ML
2-Propanol ≥99% für die Biotechnologie
2-Propanol
Formel: (CH₃)₂CHOH
Siedepunkt: 82 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –89 °C
Dichte: 0,786 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 12 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011674
CAS-Nummer: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
UN: 1219
ADR: 3,II
REACH: 01-2119457558-25
Merck Index: 13,05228
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1c4eafe19208840993a64d7c98fc917a6f7ccdb1&vid=2cbd35cca07cb89a846356568c2b7828611f7895&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR