Span® 80, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Arlacel 80, Sorbitan monooleate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
09569-50ML
09569-50MLEA
166
EUR
09569-50ML
Span® 80, Supelco®
Span® 80
Formel:
C₂₄H₄₄O₆ Molecular Weight: 428,61 g/mol Dichte: 1 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00080948 CAS-Nummer: 1338-43-8 EINECS: 215-665-4 |