Formic acid : Triethylamine (Konzentrat) (1:1) 2 M:2 M in Wasser für die HPLC, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
09752-100ML
09752-100MLEA 359.63 EUR
09752-100ML
Formic acid : Triethylamine (Konzentrat) (1:1) 2 M:2 M in Wasser für die HPLC, Fluka™
Formic acid : Triethylamine
Siedepunkt: 89 °C
Dichte: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00134943
UN: 1760
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Density (D 20/4) 1.005 - 1.014
Refractive index (n 20/D) 1.354 - 1.374
Suitability test (HPLC) complying
Absorbance 500 nm Max. 0.01
Absorbance at 290 nm Max. 0.02
Absorbance 280 nm Max. 0.03
Absorbance at 270 nm Max. 0.03
Absorbance at 260 nm Max. 0.1