Acetonitril ≥99,9%, LiChrosolv® Reag. Ph. Eur., Gradienten-Qualität für die Flüssigchromatographie, Supelco®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Ethannitril, Essigsäurenitril, Ethansäurenitril, Methylcyanid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

1.00030.1000 1.00030.2500 1.00030.4000 1.00030.9010 1.00030.9030 1.00030.9185 1.00030.5000 1.00030.9913 1.00030.2510
1.00030.1000EA 81.45 EUR
1.00030.1000 1.00030.2500 1.00030.4000 1.00030.9010 1.00030.9030 1.00030.9185 1.00030.5000 1.00030.9911 MERC1.00030.9913 1.00030.2510
Acetonitril ≥99,9%, LiChrosolv® Reag. Ph. Eur., Gradienten-Qualität für die Flüssigchromatographie, Supelco®
Acetonitril

Mit ihrer hohen UV-Durchlässigkeit und niedrigen Partikelanzahl und ihrem geringen Säure- und Basengehalt sowie geringen Verdampfungsrückständen eignen sich LiChrosolv® Lösungsmittel ideal für reproduzierbare Trennungen. Da Trennungen in der analytischen HPLC normalerweise unter Gradientenbedingungen stattfinden, bieten wir Lösungsmittel sowohl in der Güteklasse „Gradient Grade“ als auch in „Isocratic Grade“ und damit eine Möglichkeit, den Gradienteneffekt des beteiligten Lösungsmittels auf ein Minimum zu reduzieren.

Formel: H₃CCN
Molecular Weight: 41.05 g/mol
Siedepunkt: 81.6 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –45.7 °C
Dichte: 0.782 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 2 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001878
CAS-Nummer: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3 II
REACH: 01-2119471307-38
Merck Index: 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) 
Melting Point -45.7 °C
Molar Mass 41.05 g/mol
Boiling Point 81.6 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 97 hPa (20 °C)
Flash Point 2 °C
Refractive Index 1.34
Explosion Limit 3.0 - 17 %(V)
Density 0.786 g/cm³ (20 °C)
pH
Ignition Point 524 °C
Viscosity kinematic
Synonyms ACN, Methyl cyanide, Ethyl nitrile, Cyanomethane
Hill Formula C₂H₃N
Chemical Formula CH₃CN


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR