1,1,2,2-Tetrabromethan, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: TBE

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

1.00034.1000
1.00034.1000EA 381 EUR
1.00034.1000
1,1,2,2-Tetrabromethan, Sigma-Aldrich®
1,1,2,2-Tetrabromethan
Formel: Br₂HCCHBr₂
Molecular Weight: 345,65 g/mol
Siedepunkt: 244 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –1 °C
Dichte: 2,9656 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000133
CAS-Nummer: 79-27-6
EINECS: 201-191-5
UN: 2504
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,09261
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ecc5c2f2399032fc65a1f90353ec556de6f2f655&vid=602784cfe0c9c19c147c1108e11d03d302f55362&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 0.68 g/l (25 °C)
Melting Point -1 °C
Molar Mass 345.65 g/mol
Boiling Point 119 °C (20 hPa)
Vapor Pressure 0.03 - 0.13 hPa (20 °C)
Density 2.96 g/cm3 (25 °C)
Ignition Point 335 °C
Synonyms TBE, Muthmanns liquid, Acetylene tetrabromide
Hill Formula C2H2Br4
Chemical Formula Br2CHCHBr2

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR