L(+)-Asparaginsäure, Millipore®

Lieferant: Merck

Synonyme: (S)-(+)-Asparaginsäure, H-Asp-OH, L(+)-2-Amino-1,4-butandisäure, D, (S)-(+)-2-Amino-1,4-butandisäure, Asp

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

1.00126.1000 1.00126.9010
1.00126.1000EA 344 EUR
1.00126.1000 1.00126.9010
L(+)-Asparaginsäure, Millipore®
L(+)-Asparaginsäure

Soluble in water and mineral acids; insoluble in organic solvents.

Formel: C₄H₇NO₄
Siedepunkt: 311 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 251 °C
Dichte: 1,6613 g/cm³ (13 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002616
CAS-Nummer: 56-84-8
EINECS: 200-291-6
Merck Index: 13,00845

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR