ortho-Borsäure, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.00165.0100 1.00165.0500 1.00165.1000 1.00165.5000 1.00165.9025
1.00165.0100EA 28.1 EUR
1.00165.0100 1.00165.0500 1.00165.1000 1.00165.5000 1.00165.9025
ortho-Borsäure, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
ortho-Borsäure
Formel: B(OH)₃
Siedepunkt: 185 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 160 °C
Dichte: 1,44 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011337
CAS-Nummer: 10043-35-3
EINECS: 233-139-2
REACH: 01-2119486683-25
Merck Index: 13,01326
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=098dd700154daaf6338ebb270902bb2bc704f27d&vid=6eec7d529090dd4c4b966ed8cd8d057153c5a47b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 46.5 g/l (20 °C)
Melting Point 171 °C (decomposition)
Molar Mass 61.83 g/mol
Bulk Density 400 - 600 kg/m3
Vapor Pressure 2.7 hPa (20 °C)
Density 1.44 g/cm3 (20 °C)
pH 3.8 - 4.8 (33 g/l, H2O, 20 °C)