di-Bortrioxid, Suprapur® für die Spurenanalyse, Supelco®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Borsäureanhydrid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

1.00169.0250
1.00169.0250EA 1640 EUR
1.00169.0250
di-Bortrioxid, Suprapur® für die Spurenanalyse, Supelco®
di-Bortrioxid
Formel: B₂O₃
Molecular Weight: 69,62 g/mol
Siedepunkt: 1860 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 450 °C
Dichte: 1,81…1.86 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011315
CAS-Nummer: 1303-86-2
EINECS: 215-125-8
REACH: 01-2119486655-24
Merck Index: 13,01327

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 36 g/L (25 °C)
Melting Point 450 °C
Molar Mass 69.61 g/mol
Bulk Density 900 - 1100 kg/m³
Boiling Point 1860 °C
Density 2.46 g/cm³ (20 °C)
pH 4 (10 g/L, H₂O, 25 °C)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR