Phenol ACS, Reag. Ph. Eur. analytisches Reagens, Supelco®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

1.00206.0250 1.00206.1000
1.00206.0250EA 70.7 EUR
1.00206.0250 1.00206.1000
Phenol ACS, Reag. Ph. Eur. analytisches Reagens, Supelco®
Phenol
Formel: C₆H₅OH
Siedepunkt: 181,7 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,0722 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 81 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002143
CAS-Nummer: 108-95-2
EINECS: 203-632-7
UN: 1671
ADR: 6.1,II
REACH: 01-2119471329-32
Merck Index: 12,07390

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 84 g/l (20 °C)
Melting Point 40.8 °C
Molar Mass 94.11 g/mol
Bulk Density 620 kg/m3
Boiling Point 181.8 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.2 hPa (20 °C)
Flash Point 81 °C
Explosion Limit 1.3 - 9.5 %(V)
Density 1.06 g/cm3 (20 °C)
pH 5 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 595 °C
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR