Natriumhydroxid 10 mol/l (10 N) aqueous solution, SAFC®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Caustic soda

1.00221.9916 1.00221.9025 1.00221.9950
1.00221.9916EA 0 EUR
1.00221.9916 1.00221.9025 1.00221.9950
Natriumhydroxid 10 mol/l (10 N) aqueous solution, SAFC®
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
Molecular Weight: 40 g/mol
Siedepunkt: 1390
Schmelzpunkt: 323
Dichte: ≤1.11 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR