Chrom(VI)oxid analytisches Reagens, Supelco®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Chromtrioxid, Chromsäureanhydrid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

1.00229.0250
1.00229.0250EA 70.7 EUR
1.00229.0250
Chrom(VI)oxid analytisches Reagens, Supelco®
Chrom(VI)oxid

Weitere Informationen zu den Spezifikationen und Gefahren finden Sie im Internet unter www.vwr.com oder in den VWR-Chemiekatalogen.

Formel: CrO₃
Molecular Weight: 99,99 g/mol
Schmelzpunkt: 195 °C
Dichte: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010952
CAS-Nummer: 1333-82-0
EINECS: 215-607-8
UN: 1463
ADR: 5.1 (6.1, 8),II
REACH: 01-2119458868-17
Merck Index: 13,02256

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 1854 g/l (20 °C)
Melting Point 197 °C
Molar Mass 99.99 g/mol
Bulk Density 900 kg/m3
Density 2.7 g/cm3 (20 °C)
pH  - 1 (100 g/l, H2O, 20 °C)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR