Farbreferenzlösung, CertiPUR®, Supelco®
Lieferant: Merck
1.00246.0250
1.00246.0250EA
255
EUR
1.00246.0250
Farbreferenzlösung, CertiPUR®, Supelco®
Standards
Farbreferenzen und Spektroskopie-Standards
Die Farbreferenzlösung dient zum visuellen Vergleich oder als Teil der Kalibrierung von Colorimetern und Spektralphotometern zum Farbvergleich. Die Lösung kann zur Vorbereitung von Referenzlösungen mit verschiedenen Trübungswerten verwendet werden.
- Rückführbar auf NIST SRM930e
- Die Haltbarkeit der ungeöffneten Flasche beträgt mindestens 18 Monate
Zum Einsatz gemäß DIN EN ISO 7887, ASTM D 1209-05, DIN EN ISO 6271-1, APHA 2120 B & C