Bariumdiphenylamin-4-sulfonat, Millipore®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Bariumbis(4-anilinobenzolsulfonat), 4-(Phenylamino)benzolsulfonsäure Bariumsalz, Barium-N-phenylsulfanilat, Diphenylamin-4-sulfonsäure Bariumsalz
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.00255.0005
1.00255.0005EA 170 EUR
1.00255.0005
Bariumdiphenylamin-4-sulfonat, Millipore®
Bariumdiphenylamin-4-sulfonat
Formel: C₂₄H₂₀BaN₂O₆S₂
Molecular Weight: 633,89 g/mol
Schmelzpunkt: 300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007497
CAS-Nummer: 6211-24-1
EINECS: 228-278-0
UN: 1564
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8c37e55aa4075d4ea7537fbef23f9195faa03f14&vid=5a934374d2d4e697c6ecd2cd9828f06692feca01&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 300 °C
Molar Mass 633.88 g/mol
Bulk Density 220 kg/m3
pH 5.9 (10 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials