Salzsäure 32%, Supelco®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

1.00313.2500 1.00313.9950 1.00313.9025 1.00313.9180
1.00313.2500EA 53.7 EUR
1.00313.2500 1.00313.9950 1.00313.9025 1.00313.9180
Salzsäure 32%, Supelco®
Salzsäure
Formel: HCl
Siedepunkt: 110 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –30 °C
Dichte: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -40 °C
Boiling Point 83 - 90 °C
Vapor Pressure 21.3 hPa (20 °C)
Density 1.16 g/cm3 (20 °C)
pH  - 1 (H2O, 20 °C)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR