Salzsäure rauchend 37%, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, JP, NF, SAFC®

Lieferant: Merck
Gefahr

1.00314.1000 1.00314.2500 1.00314.9025 1.00314.9201
1.00314.1000EA 66.1 EUR
1.00314.1000 1.00314.2500 1.00314.9025 1.00314.9201
Salzsäure rauchend 37%, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, JP, NF, SAFC®
Salzsäure
Formel: HCl
Siedepunkt: 110 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –30 °C
Dichte: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR