Flußsäure 40%, Suprapur® für die Spurenanalyse, Supelco®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

1.00335.0500 1.00335.2500 1.00335.1000 1.00335.0250
1.00335.0500EA 94.4 EUR
1.00335.0500 1.00335.2500 1.00335.1000 1.00335.0250
Flußsäure 40%, Suprapur® für die Spurenanalyse, Supelco®
Hydrofluoric acid
Formel: HF
Molecular Weight: 20.01 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011346
CAS-Nummer: 7664-39-3
EINECS: 231-634-8
UN: 1790
ADR: 8 (6.1) II

Limited Time Sale

Select items below are currently on sale

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -44 °C
Boiling Point 112 °C
Density 1.13 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) strongly acid
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material

TECHNISCHE DATEN

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR