Flußsäure 38 - 40%, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.00337.1000 1.00337.2500
1.00337.1000EA 57.4 EUR
1.00337.1000 1.00337.2500
Flußsäure 38 - 40%, Supelco®
Hydrofluoric acid
Formel: HF
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011346
CAS-Nummer: 7664-39-3
EINECS: 231-634-8
UN: 1790
ADR: 8 (6.1),II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20°C) Soluble
Melting Point -44 °C
Density 1.13 g/cm3 (20 °C)
pH 2 (H2O, 20 °C)
Synonyms Hydrofluoric acid solution, Fluoric acid