Flußsäure 40%, EMSURE® ISO zur Analyse, Supelco®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

1.00338.0500 1.00338.1000 1.00338.2500 1.00338.9180
1.00338.0500EA 45.3 EUR
1.00338.0500 1.00338.1000 1.00338.2500 1.00338.9180
Flußsäure 40%, EMSURE® ISO zur Analyse, Supelco®
Hydrofluoric acid
Formel: HF
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011346
CAS-Nummer: 7664-39-3
EINECS: 231-634-8
UN: 1790
ADR: 8 (6.1),II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -44 °C
Boiling Point 112 °C
Density 1.13 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) strongly acid


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR