Iodwasserstoffsäure 57%, Supelco®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

1.00341.0250 1.00341.9022
1.00341.0250EA 227 EUR
1.00341.0250 1.00341.9022
Iodwasserstoffsäure 57%, Supelco®
Hydriodic acid
Formel: HI
Siedepunkt: 127 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,7 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011347
CAS-Nummer: 10034-85-2
EINECS: 233-109-9
UN: 1787
ADR: 8,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -50 °C (External MSDS)
Boiling Point 127 °C (1013 hPa)
Density 1.70 g/cm3 (20 °C)
pH 1 (13 g/l, H2O, 20 °C)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR