Iod(V)oxid analytisches Reagens, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.00358.0100
1.00358.0100EA
334
EUR
1.00358.0100
Iod(V)oxid analytisches Reagens, Supelco®
Iod(V)oxid
Formel:
I₂O₅ Dichte: 4,79 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00011356 CAS-Nummer: 12029-98-0 EINECS: 234-740-2 UN: 1479 ADR: 5.1,III Merck Index: 12,05040 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) soluble |
Molar Mass | 333.81 g/mol |
Bulk Density | 2000 kg/m3 |
Density | 4.98 g/cm3 (20 °C) |
pH | 1.1 (100 g/l, H2O, 25 °C) |