DL-Apfelsäure, Millipore®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: (±)-Hydroxy-1,4-butandisäure, (±)-Hydroxybernsteinsäure, (±)-Apfelsäure

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

1.00382.0250 1.00382.1000
1.00382.0250EA 65 EUR
1.00382.0250 1.00382.1000
DL-Apfelsäure, Millipore®
DL-Apfelsäure
Formel: HOOCCH(OH)CH₂COOH
Molecular Weight: 134.09 g/mol
Siedepunkt: 306
Schmelzpunkt: 131…132 °C
Dichte: 1.601 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064212
CAS-Nummer: 617-48-1
EINECS: 230-022-8
Merck Index: 13,05730
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=920b54632a869bc5df22624fb9fecd4d11cae65e&vid=278193678126274041defdc0bd71c7c40efb3085&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR