DL-Aplfelsäure, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., NF, FCC, E296, SAFC®

Lieferant: Merck
Achtung

1.00383.9025
1.00383.9025EA 0 EUR
1.00383.9025
DL-Aplfelsäure, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., NF, FCC, E296, SAFC®
DL-Apfelsäure
Formel: HOOCCH(OH)CH₂COOH
Siedepunkt: 306 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 131…132 °C
Dichte: 1,601 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064212
CAS-Nummer: 6915-15-7
EINECS: 230-022-8
Merck Index: 13,05730
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=920b54632a869bc5df22624fb9fecd4d11cae65e&vid=278193678126274041defdc0bd71c7c40efb3085&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR