Molybdänsäure, Supelco®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.00400.1000
1.00400.1000EA 544 EUR
1.00400.1000
Molybdänsäure, Supelco®
Molybdic acid
Formel: H₂MoO₄
Molecular Weight: 161,95 g/mol
Siedepunkt: ∼300 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 300 °C
Dichte: 3,1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00036287
CAS-Nummer: 7782-91-4
EINECS: 231-970-5
Merck Index: 13,06262
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 300 °C
Molar Mass 161.95 g/mol
Bulk Density 980 kg/m3