Listeria-Selektivagar, Chromocult®
Lieferant: Merck
1.00427.0500
1.00427.0500EA 396 EUR
1.00427.0500
Listeria-Selektivagar, Chromocult®
Medien für die Mikrobiologie Trockennährböden für die Mikrobiologie
Der Nährboden entspricht dem ALOA (Agar Listeria nach Ottaviani & Agosti) Medium, einem selektiven Medium zur Isolierung von Listeria monocytogenes aus Lebensmitteln (AFNOR-validierte Methode). Es ermöglicht außerdem das Prüfen von Lebensmitteln und Proben anderen Ursprungsmaterials auf Listeria monocytogenes und Listeria spp. sowie deren Auszählung. Die reichhaltige Nährbodengrundlage des Chromocult® Listeria Selektivagars ermöglicht sehr gutes Wachstum. Der Zusatz von Hemmstoffen bewirkt, dass der Großteil der Gesamtflora sowie Hefen und Pilze gehemmt werden. Listerien wachsen dagegen ungehemmt als blau-grüne Kolonien, L. monocytogenes bildet zusätzlich einen undurchsichtigen Hof.
  • Einfache, sichere Auswertung
  • ISO 11290 Referenz-Nährmedium, AFNOR validiert
  • FDA/BAM empfohlen