Salpetersäure 65%, Suprapur® für die Spurenanalyse, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.00441.0250
1.00441.1000
1.00441.0250EA
85
EUR
1.00441.0250
1.00441.1000
Salpetersäure 65%, Suprapur® für die Spurenanalyse, Supelco®
Salpetersäure
Formel:
HNO₃ Siedepunkt: 120,5 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –42 °C Dichte: 1,4 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011349 CAS-Nummer: 7697-37-2 EINECS: 231-714-2 UN: 2031 ADR: 8 (5.1),II Merck Index: 13,06608 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | -32 °C |
Boiling Point | 121 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 9.4 hPa (20 °C) |
Density | 1.39 g/cm3 (20 °C) |
pH | (H2O, 20 °C) strongly acid |
Hazard Class | 8 |
Hazard Class Description | Corrosive Material |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...