Salpetersäure 65%, EMPLURA®, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.00443.1000
1.00443.2500
1.00443.9025
1.00443.1000EA
38.4
EUR
1.00443.1000
1.00443.2500
1.00443.9025
Salpetersäure 65%, EMPLURA®, Supelco®
Salpetersäure
Formel:
HNO₃ Siedepunkt: 120,5 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –42 °C Dichte: 1,4 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011349 CAS-Nummer: 7697-37-2 EINECS: 231-714-2 UN: 2031 ADR: 8 (5.1),II Merck Index: 13,06608 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay (alkalimetric) | 64.3 - 66.4 % |
Identity | passes test |
Appearance of solution | passes test |
Chloride (Cl) | ≤ 0.0003 % |
Iodate, Bromate | passes test |
Nitrogen oxides (as N₂O₃) | ≤ 0.003 % |
Sulphate (SO₄) | ≤ 0.001 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤ 0.0005 % |
As (Arsenic) | ≤ 0.0001 % |
Ca (Calcium) | ≤ 0.001 % |
Fe (Iron) | ≤ 0.0004 % |
NH₄ (Ammonium) | ≤ 0.001 % |
Residual solvents (ICH Q3C) | ...excluded by production process |
Evaporation residue | ≤ 0.01 |