Molybdatophosphorsäure -Lösung in 2-Propanol, Sprühreagenz für DC, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Phosphormolybdänsäure, Dodecamolybdophosphorsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.00480.0100
1.00480.0100EA 79.6 EUR
1.00480.0100
Molybdatophosphorsäure -Lösung in 2-Propanol, Sprühreagenz für DC, Supelco®
Molybdatophosphorsäure
Ready-to-use spray solution.
Formel: H₃Mo₁₂O₄₀P
MDL: MFCD00011341
CAS-Nummer: 12026-57-2
UN: 1219
ADR: 3,II