Orthoperiodsäure 0,5% in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Überiodsäure, ortho-Periodsäure
1.00482.1000
1.00482.1000EA 64.8 EUR
1.00482.1000
Orthoperiodsäure 0,5% in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Orthoperiodsäure
Diese Periodsäure-Lösung für die PAS (Periodic-Acid-Schiff)-Reaktion dient dem Nachweis von Aldehyden, Mukopolysacchariden, Glykogen, Muko- und Glykoproteinen, Glyko- und Phospholipiden, Basalmembranen und Kollagen.
Das Material wird mit Periodsäure behandelt, wobei Aldehydgruppen entstehen, die mit dem Schiffs Reagenz reagieren. Dies führt zu einer leuchtend roten Farbreaktion und die Zellkerne erscheinen folglich in Blau.
It is an IVD / CE registered & certified product that can be applied in clinical diagnostics due to its excellent quality.
Formel: H₅IO₆
Molecular Weight: 227,94 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011344
CAS-Nummer: 10450-60-9
UN: 3264
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=39e1882cdf619581f467ea2429265a700b5205d5&vid=27e789fa0f30c08d62d5a8d0afc3acd8f6469c12&prid=web&clid=SAPDAM IVDLogo
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Nuclei Blue
polysaccharides purple
glycogen purple
neutral mucopolysaccharides purple
mucoproteins purple
glycoproteins purple
glycolipids purple
phospholipids purple
Basement membrane purple
Collagen purple