di-Phosphorpentoxid, Supelco®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

1.00540.1000 1.00540.9025
1.00540.1000EA 125 EUR
1.00540.1000 1.00540.9025
di-Phosphorpentoxid, Supelco®
di-Phosphorpentoxid
Formel: P₂O₅
Schmelzpunkt: 562 °C
Dichte: 2,253 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011440
CAS-Nummer: 1314-56-3
EINECS: 215-236-1
UN: 1807
ADR: 8,II
Merck Index: 13,07441

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR