ortho-Phosphorsäure ≥85%, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, JPE, NF, E338, SAFC®
Lieferant: Merck
Gefahr
1.00563.1000 1.00563.2500 1.00563.9025 1.00563.9950 1.00563.9180 1.00563.5000
1.00563.1000EA 221 EUR
1.00563.1000 1.00563.2500 1.00563.9025 1.00563.9950 1.00563.9180 1.00563.5000
ortho-Phosphorsäure ≥85%, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, JPE, NF, E338, SAFC®
ortho-Phosphorsäure
Formel: H₃PO₄
Schmelzpunkt: 28 °C
Dichte: 1,71…1.87 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011340
CAS-Nummer: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
UN: 1805
ADR: 8,III