Tungstosilicic acid hydrate, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.00659.0100
1.00659.0100EA 218 EUR
1.00659.0100
Tungstosilicic acid hydrate, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Tungstosilicic acid Hydrate
Formel: H₄Si(W₃O₁₀)₄.xH₂O
MDL: MFCD00036271
CAS-Nummer: 12027-43-9
EINECS: 234-719-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 2878.17 g/mol
Bulk Density 200 - 500 kg/m3