Parteck® LUB CST (Calciumstearat), EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, JP, NF, FCC pflanzlicher Grad, SAFC®
Lieferant: Merck
1.00664.9020
1.00664.9020EA 0 EUR
1.00664.9020
Parteck® LUB CST (Calciumstearat), EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, JP, NF, FCC pflanzlicher Grad, SAFC®
Calciumstearat
Formel: C₃₆H₇₀CaO₄
Schmelzpunkt: 147…149 °C
Dichte: 1,065 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00036390
CAS-Nummer: 1592-23-0
EINECS: 216-472-8
Merck Index: 13,01708
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=66064c431fc65dcdf98ff2bc1d0227f37de78108&vid=c1765b9467ae214d145f3824443319aa43d8bd1e&prid=web&clid=SAPDAM