Cyclohexan ≥99,8%, SupraSolv® für die GC-MS

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

1.00667.1000 1.00667.2500
1.00667.1000EA 91.2 EUR
1.00667.1000 1.00667.2500
Cyclohexan ≥99,8%, SupraSolv® für die GC-MS
Cyclohexan
Formel: C₆H₁₂
Siedepunkt: 81 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 7 °C
Dichte: 0,7785 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –18 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003814
CAS-Nummer: 110-82-7
EINECS: 203-806-2
UN: 1145
ADR: 3,II
Merck Index: 13,02752
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a1e51ba998bef126804c3fd25b361be72cd9545&vid=d1e7f75d9f2a944eb15a7740c5254588cc9a4e67&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Purity (GC) =99.8%
Identity(IR) Conforms
Evaporation Residue = 3.0 mg/l
Water = 0.01%
Color =10 Hazen
GC/MSD (retention range n-undecane to n-tetracontane, scanning area 30-600 amu, individual signals (n-tetradecane standard)) = 3ng/ml
Suitability Residue Analysis


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR