Sulfanilsäure, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Anilin-4-sulfonsäure, 4-Aminobenzolsulfonsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.00684.0005
1.00684.0005EA
77.1
EUR
1.00684.0005
Sulfanilsäure, Supelco®
Sulfanilsäure
Formel:
4-(H₂N)C₆H₄SO₃H Molecular Weight: 173,19 g/mol Siedepunkt: 363 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 279 °C Dichte: 1,485 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007886 CAS-Nummer: 121-57-3 EINECS: 204-482-5 Merck Index: 13,09012 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 10 g/l (20 °C) |
Melting Point | 288 °C decomposes |
Molar Mass | 173.18 g/mol |
Bulk Density | 620 kg/m3 |
Density | 1.485 g/cm3 (25 °C) |
pH | 2.5 (10 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point |
|
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...