Sulfanilsäure ACS, Reag. Ph. Eur. analytisches Reagens, Supelco®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Anilin-4-sulfonsäure, 4-Aminobenzolsulfonsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.00686.0100 1.00686.0250
1.00686.0100EA 47.5 EUR
1.00686.0100 1.00686.0250
Sulfanilsäure ACS, Reag. Ph. Eur. analytisches Reagens, Supelco®
Sulfanilsäure
Formel: 4-(H₂N)C₆H₄SO₃H
Siedepunkt: 363 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 279 °C
Dichte: 1,485 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007886
CAS-Nummer: 121-57-3
EINECS: 204-482-5
Merck Index: 13,09012
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e032bed891f24ee48419dc3c7237b0293fd3e629&vid=28238ab814bb2b8d6eb5012387d8bf41528469e7&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 10 g/l (20 °C)
Melting Point 288 °C decomposes
Molar Mass 173.18 g/mol
Bulk Density 620 kg/m3
Density 1.485 g/cm3 (25 °C)
pH 2.5 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 400 °C