Mercaptoessigsäure (Thioglycolsäure)

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: 2-Mercaptoethansäure, Mercaptoessigsäure

1.00699.9250
1.00699.9250EA 0 EUR
1.00699.9250
Mercaptoessigsäure (Thioglycolsäure)
Mercaptoessigsäure (Thioglycolsäure)
Formel: HSCH₂COOH
Molecular Weight: 92,12 g/mol
Siedepunkt: 96 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –16,5 °C
Dichte: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 130 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00004876
CAS-Nummer: 68-11-1
EINECS: 200-677-4
UN: 1940
ADR: 8,II
Merck Index: 13,09410
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=45179825145ec44f2e058197a0ee54845ae7c750&vid=51e43f5b69b880b196570b3065f9b4d8db7336d1&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR