Schwefelsäure 95-97%, EMSURE® ISO zur Analyse, Supelco®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

1.00731.1000 1.00731.1011 1.00731.2500 1.00731.2511 1.00731.9025 1.00731.2510 1.00731.9201 1.00731.0510 1.00731.1010
1.00731.1000EA 38.96 EUR
1.00731.1000 1.00731.1011 1.00731.2500 1.00731.2511 1.00731.9025 1.00731.2510 1.00731.9201 1.00731.0510 1.00731.1010
Schwefelsäure 95-97%, EMSURE® ISO zur Analyse, Supelco®
Schwefelsäure
Formel: H₂SO₄
Molecular Weight: 98.08 g/mol
Siedepunkt: ∼335 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 10,38
Dichte: 1.84 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064589
CAS-Nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 1830
ADR: 8 II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) soluble,(caution ! development of heat)
Melting Point -20 °C
Molar Mass 98.08 g/mol
Boiling Point 335 °C
Vapor Pressure 0.0001 hPa (20 °C)
Density 1.84 g/cm3 (20 °C)
pH 0.3 (49 g/l, H2O, 25 °C)

TECHNISCHE DATEN

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR