Schwefelsäure 98% ≥98% für die Stickstoffbestimmung, Supelco®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

1.00748.0500 1.00748.2500
1.00748.0500EA 52.9 EUR
1.00748.0500 1.00748.2500
Schwefelsäure 98% ≥98% für die Stickstoffbestimmung, Supelco®
Schwefelsäure
Formel: H₂SO₄
Molecular Weight: 98.08 g/mol
Siedepunkt: ∼335 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 10,38
Dichte: 1.84 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064589
CAS-Nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 1830
ADR: 8 II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay (alkalimetric) ≥ 97.5 %
Total nitrogen (N) ≤ 1 ppm
Residue on ignition ≤ 2 ppm


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR