Zirkonium(IV)oxid, Technipur®
Lieferant: Merck
Achtung
1.00757.9100
1.00757.9100EA 0 EUR
1.00757.9100
Zirkonium(IV)oxid, Technipur®
Zirkonium(IV)oxid
Formel: ZrO₂
Siedepunkt: 4300 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 2680 °C
Dichte: 5,75 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011310
CAS-Nummer: 1314-23-4
EINECS: 215-227-2
Merck Index: 14,10180