ortho-Borsäure, Suprapur® für die Spurenanalyse, Supelco®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

1.00765.0050 1.00765.0500
1.00765.0050EA 133 EUR
1.00765.0050 1.00765.0500
ortho-Borsäure, Suprapur® für die Spurenanalyse, Supelco®
ortho-Borsäure
Formel: B(OH)₃
Siedepunkt: 185 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 160 °C
Dichte: 1,44 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011337
CAS-Nummer: 10043-35-3
EINECS: 233-139-2
REACH: 01-2119486683-25
Merck Index: 13,01326
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=098dd700154daaf6338ebb270902bb2bc704f27d&vid=6eec7d529090dd4c4b966ed8cd8d057153c5a47b&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 46.5 g/L (20 °C)
Melting Point 171 °C (decomposition)
Molar Mass 61.83 g/mol
Bulk Density 400 - 600 kg/m³
Vapour Pressure 2.7 hPa (20 °C)
Density 1.44 g/cm³ (20 °C)
pH 3.7 (46.5 g/L, H₂O, 20 °C)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR