Trichloressigsäure, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS analysis_for, Supelco®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: TCA

MQ300

1.00807.0100 1.00807.0250 1.00807.1000
1.00807.0100EA 73.4 EUR
1.00807.0100 1.00807.0250 1.00807.1000
Trichloressigsäure, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS analysis_for, Supelco®
Trichloressigsäure
Formel: Cl₃CCOOH
Molecular Weight: 163.39 g/mol
Siedepunkt: 196
Schmelzpunkt: 54…56 °C
Dichte: 1.63 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 113 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004177
CAS-Nummer: 76-03-9
EINECS: 200-927-2
UN: 1839
ADR: 8 II
Merck Index: 13,09700
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae34130684af3f73eccad44eac686e325855232d&vid=b600bf2ba67ce275263e6172675e131d3f263837&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 1600 g/l (20 °C)
Melting Point 54 - 56 °C
Molar Mass 163.38 g/mol
Bulk Density 900 kg/m3
Boiling Point 197 °C
Vapor Pressure 1 hPa (20 °C)
Flash Point 110 °C
Density 1.63 g/cm3 (20 °C)
pH  - 1 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 711 °C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR