Titan(IV)oxid Reag. Ph. Eur. analytisches Reagens, Supelco®

Lieferant: Merck

Synonyme: Pigment White 6, Titansäureanhydrid, Titandioxid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

1.00808.1000 1.00808.9025 1.00808.9050
1.00808.1000EA 85.4 EUR
1.00808.1000 1.00808.9025 1.00808.9050
Titan(IV)oxid Reag. Ph. Eur. analytisches Reagens, Supelco®
Titan(IV)oxid
Formel: TiO₂
Molecular Weight: 79.88 g/mol
Siedepunkt: 2900
Schmelzpunkt: 1855
Dichte: 4.2 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011269
CAS-Nummer: 13463-67-7
EINECS: 236-675-5
Merck Index: 13,09549

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 1855 °C
Molar Mass 79.87 g/mol
Bulk Density 850 kg/m3
Boiling Point 2900 °C
pH 7 - 8 (100 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR