Ethylacetat, EMPROVE® ESSENTIAL BP, Ph. Eur., NF, reinst suitable for use as excipient, SAFC®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Essigester, Essigsäureethylester, EtOAc
1.00864.1000
1.00864.2500
1.00864.6010
1.00864.6025
1.00864.9181
1.00864.1000EA
72.9
EUR
1.00864.1000
1.00864.2500
1.00864.6010
1.00864.6025
1.00864.9181
Ethylacetat, EMPROVE® ESSENTIAL BP, Ph. Eur., NF, reinst suitable for use as excipient, SAFC®
Ethylacetat
Formel:
CH₃COOC₂H₅ Molecular Weight: 88.11 g/mol Siedepunkt: 77.1 Schmelzpunkt: –83 °C Dichte: 0.902 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: –4 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009171 CAS-Nummer: 141-78-6 EINECS: 205-500-4 UN: 1173 ADR: 3 II REACH: 01-2119475103-46 Merck Index: 13,03792 |