1-Butanol, EMPROVE® ESSENTIAL NF, SAFC®

Lieferant: Merck
Gefahr

1.00988.1000 1.00988.2500 1.00988.6025
1.00988.1000EA 76.6 EUR
1.00988.1000 1.00988.2500 1.00988.6025
1-Butanol, EMPROVE® ESSENTIAL NF, SAFC®
1-Butanol
Formel: H₃C(CH₂)₂CH₂OH
Siedepunkt: 117,6 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –89 °C
Dichte: 0,812 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 30 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002964
CAS-Nummer: 71-36-3
EINECS: 200-751-6
UN: 1120
ADR: 3,III
REACH: 01-2119484630-38
Merck Index: 13,01539
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e9395eeb6150a74222da52460f53cedeccd93442&vid=fd8352a556914c5be7213c576355a88e130d1a7b&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR