Cetylalkohol, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, JP, NF, SAFC®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Cetylalkohol
1.00989.9024
1.00989.9024EA
0
EUR
1.00989.9024
Cetylalkohol, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, JP, NF, SAFC®
1-Hexadecanol
Formel:
H₃C(CH₂)₁₄CH₂OH Molecular Weight: 242,45 g/mol Siedepunkt: 305…330 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 46…52 °C Dichte: 0,81 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004760 CAS-Nummer: 36653-82-4 EINECS: 253-149-0 Merck Index: 13,02037 |