1,1,1-Trichlor-2-methyl-2-propanol Hemihydrat Ph. Eur., BP, JP, NF, SAFC®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
β,β,β-Trichlor-tert-butylalkohol Hemihydrat, Chloreton Hemihydrat, Chlorbutol Hemihydrat, 2-Methyl-1,1,1-trichlor-2-propanol Hemihydrat, Chlorbutanol Hemihydrat, Acetonchloroform Hemihydrat
1.01005.1000
1.01005.1000EA
345
EUR
1.01005.1000
1,1,1-Trichlor-2-methyl-2-propanol Hemihydrat Ph. Eur., BP, JP, NF, SAFC®
1,1,1-Trichlor-2-methyl-2-propanol Hemihydrat
Formel:
C₈H₁₆Cl₆O₃ Molecular Weight: 372,93 g/mol Siedepunkt: 167 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 78 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02179352 CAS-Nummer: 6001-64-5 EINECS: 200-317-6 |